CLS3365
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
동의어(들):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
크기 선택
₩292,117
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
크기 선택
About This Item
round bottom clear
₩292,117
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
추천 제품
material
polypropylene
round bottom clear
무균
non-sterile
특징
lid: no
제조업체/상표
Corning 3365
포장
bag of 25 ×
크기
96 wells
웰 용적
330 μL
웰 작업 용적
75-200 μL
색상
clear
적합성
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
- Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
- Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
- RNase-/DNase-free.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객