주요 문서
AXYMCT150A
Boil proof microtubes
size 1.5 mL, assorted colors, pkg of 10x500tubes/cs
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩360,427
₩360,427
예상 입고일2025년 8월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩360,427
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
NACRES:
NB.22
₩360,427
예상 입고일2025년 8월 21일세부사항
material
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
제조업체/상표
Axygen Inc MCT-150-A
Corning
포장
pkg of 10x500tubes/cs
크기
1.5 mL
색상
assorted colors
assorted colors
피팅
cap (push fit)
적합성
suitable for (centrifugation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)