주요 문서
AXYFX250R
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 250 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear
동의어(들):
Beckman Pipette Tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩610,421
₩610,421
예상 입고일2025년 8월 18일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩610,421
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
₩610,421
예상 입고일2025년 8월 18일세부사항
material
clear
무균
non-sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
제조업체/상표
Axygen Inc FX-250-R
Corning
포장
pkg of 5x960tips/cs
용량
250 μL
용적
250 μL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)