주요 문서
Z274089
Sigma-Aldrich
Techware PP bench tray
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩433,405
₩433,405
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩433,405
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
₩433,405
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
일반 설명
Heavy-duty PP tray provides a solid, stable work surface. Chemically resistant and easily cleaned. Raised 1 in. lip on edges of tray provides containment of up to 2.8 L in case of spillage. Excellent for use in medium and large-size Aldrich AtmosBags as a weighted base. Built-in threaded adapter allows a 5/8 in. diam. lattice rod to be secured to tray as a vertical support for clamps. Lattice rod shown in picture not supplied with this product, purchase Z225665 separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)