AXYFDSS1536BKR
Corning® Axygen® Automation Tips for Hamamatsu compatible for FDSS Series 7000 workstation
capacity 50 μL, racked, for 1536 well plates, black
동의어(들):
Pipette tips for FDSS 7000
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩7,904,313
₩7,904,313
예상 입고일2025년 8월 28일세부사항
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩7,904,313
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
₩7,904,313
예상 입고일2025년 8월 28일세부사항
추천 제품
material
black
무균
non-sterile
특징
robotic pipet tips
포장
case of 3840 tips racked
제조업체/상표
Axygen Inc
Corning
용량
50 μL
용적
50 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.