추천 제품
사용
sufficient for 60 cell suspensions
포장
pkg of 1 kit
기술
flow cytometry: suitable
응용 분야
cell analysis
detection
검출 방법
fluorometric
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
특징 및 장점
포장
원리
키트 구성품 전용
- Br-dUTP 480 μL
- Fluorescein PRB-1 antibody 300 μL
- Negative control cells 5 mL
- PI/RNase staining buffer 30 mL
- Positive control cells 5 mL
- Reaction buffer .6 mL
- Rinsing buffer 120 mL
- Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) 45 μL
- Wash buffer 120 mL
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
암, 신경과학, 줄기 세포 연구 응용분야를 위한 세포 증식(BrdU, MTT, WST1), 세포 생존성, 세포 독성 실험용 세포 기반 분석법.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.