문서
ADF457282-EP
Adapter for Eppendorf® F-45-72-8 Rotor
holds 1 x .2 mL PCR tube, pack of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
특징
holds 1 x .2 mL PCR tube
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022636286 (NA)
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
호환성
for use with Rotor F-45-72-8
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG