주요 문서
Z380210
Test tube half racks for orbital mixer
20-mm tubes 4 × 5 array
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩49,329
₩49,329
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩49,329
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.73
₩49,329
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
Holds 20 x 20 mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18748-0020
크기
128 mm × 105 mm × 72 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For secure orbital mixing of samples in test tubes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)