주요 문서
ADAPA43825-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 x 25 mL round-bottom tube, for use with 100 mL round bucket, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
제품 ADAPA43825-EP은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
round bottom
특징
for use with cap
holds 1 x 25 mL round-bottom tube
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022639145 (NA)
파라미터
2,900 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
100 mm
직경
25 mm
호환성
for use with 100 mL round bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapter for use with 100 mL round bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 1 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2 ea.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)