문서
A9515
Sigma-Aldrich
β-Alanine methyl ester hydrochloride
동의어(들):
Methyl 3-aminopropionate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
139.58
Beilstein:
3556748
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
InChI key
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable