A9431
Ancymidol
suitable for plant cell culture, BioReagent
동의어(들):
reducymol, thritone, α-Cyclopropyl-α-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioReagent
Quality Level
양식
powder
기술
cell culture | plant: suitable
응용 분야
agriculture
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(O)(C2CC2)c3cncnc3
InChI
1S/C15H16N2O2/c1-19-14-6-4-12(5-7-14)15(18,11-2-3-11)13-8-16-10-17-9-13/h4-11,18H,2-3H2,1H3
InChI key
HUTDUHSNJYTCAR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC활성 필터