A8381
L-Asparagine monohydrate
≥99% (TLC)
동의어(들):
(S)-(+)-2-Aminosuccinamic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
L-Asparagine monohydrate, ≥99% (TLC)
생물학적 소스
synthetic
분석
≥99% (TLC)
양식
powder
색상
white to off-white
mp
233-235 °C (lit.)
응용 분야
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable