주요 문서
579866
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-4-13C monohydrate
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩3,889,785
₩3,889,785
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩3,889,785
About This Item
Linear Formula:
H2N13COCH2CH(NH2)CO2H · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
151.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩3,889,785
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp
233-235 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
O.N[C@@H](C[13C](N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i3+1;
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-FWGDTYFGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)