₩376,362
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
추천 제품
양식
aqueous suspension
라벨링 범위
40-80 μmol per mL
Matrix
6% beaded agarose
기질 활성
epichlorohydrin
기질 부착
through amino to carboxyls of EDTA
기질 스페이서
9 atoms
용량
≥8 mg/mL binding capacity (peroxidase Type VI)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[X]Nc1cc(ccc1)B(O)O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- as a component of the column for the purification of Escherichia coli TOP10F cells[3]
- with cell lysates of various cells for detection of PARylated (Poly(ADP-ribos)ylation) proteins.[4]
- in the affinity purification of horseradish peroxidase (HRPO)[2]
- in the glycated human serum albumin (gHSA) purification[5]
물리적 형태
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객