주요 문서
184454
Sigma-Aldrich
Boric acid gel
0.1-0.4 mm particle size
동의어(들):
3-Aminophenylboronic acid, polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩170,723
30 ML
₩687,257
₩170,723
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩170,723
30 ML
₩687,257
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12BNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
205.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩170,723
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
입자 크기
0.1-0.4 mm
density
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H12BNO3/c1-7(2)10(13)12-9-5-3-4-8(6-9)11(14)15/h3-6,14-15H,1H2,2H3,(H,12,13)
InChI key
GBBUBIKYAQLESK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Useful to capture avidin for boron-neutron capture therapy applications
특징 및 장점
Cross-linked polymer for the column chromatographic separation of mixtures whose components form complexes of varying stability with boric acid.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)