A8185
Ala-Gln
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
동의어(들):
Alanyl-glutamine, Glutamine-S
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
기술
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
색상
white to off-white
저장 온도
room temp
SMILES string
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
프로토콜
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.