A8076
Monoclonal Anti-Phosphoserine−Agarose antibody produced in mouse
clone PSR-45, purified from hybridoma cell culture, buffered aqueous solution
동의어(들):
Monoclonal Anti-Phosphoserine, Phospho Ser, Phospho serine, Phospho−Ser, Phospho−serine
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
결합
agarose conjugate
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
PSR-45, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Monoclonal Anti-Phosphoserine may be used for the identification of proteins containing phosphorylated serine both as the free amino acid or when conjugated to carriers such as BSA or KLH. It does not react with non-phosphorylated serine, phosphorylated tyrosine or threonine, AMP or ATP.
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.