주요 문서
SAB5700525
Sigma-Aldrich
Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in rabbit
동의어(들):
Anti-phosphorylation antibody, Phospho-serine antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩647,164
₩647,164
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩647,164
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩647,164
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, rat, human
농도
0.38 mg/ml
기술
western blot: 1:500-1:2000
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pan pSer/pThr)
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine/Threonine.
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. which secondary antibody fits with this primary antibody which is the "Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in rabbit"?
    1 답변
    1. The western blotting image at the top of the product page describes the secondary antibody used as HRP goat anti-rabbit IgG (H+L) at a dilution of 1:10,000 using ECL detection.