A6933
Acetyl-Amyloid β-Protein Fragment 15-20 Amide
≥97% (HPLC), powder
동의어(들):
Ac-QKLVFF-NH2, amyloid blocker
크기 선택
₩104,241
크기 선택
About This Item
₩104,241
추천 제품
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
색상
white
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(N)=O
InChI
1S/C42H63N9O8/c1-25(2)22-33(49-38(55)30(18-12-13-21-43)47-39(56)31(46-27(5)52)19-20-35(44)53)41(58)51-36(26(3)4)42(59)50-34(24-29-16-10-7-11-17-29)40(57)48-32(37(45)54)23-28-14-8-6-9-15-28/h6-11,14-17,25-26,30-34,36H,12-13,18-24,43H2,1-5H3,(H2,44,53)(H2,45,54)(H,46,52)(H,47,56)(H,48,57)(H,49,55)(H,50,59)(H,51,58)/t30-,31-,32-,33-,34-,36-/m0/s1
InChI key
DDXTVYDSGCHGAN-PITCCTKHSA-N
유전자 정보
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터