제품 라인
BioXtra
분석
>99% (TLC)
불순물
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
무기 잔류물
<0.1%
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
sulfate (SO42-): <0.05%
양이온 미량물
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
흡수
<0.1 at 280 in H2O at 1 M
<0.2 at 260 in H2O at 1 M
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable