분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
yellow to brown
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2[nH]c-3c(CC(=O)Nc4ccccc-34)c2c1
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-15-8-12-11-7-9(19(21)22)5-6-14(11)18-16(12)10-3-1-2-4-13(10)17-15/h1-7,18H,8H2,(H,17,20)
InChI key
OLUKILHGKRVDCT-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Gsk3b(84027)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)