주요 문서
A4802
Sigma-Aldrich
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
≥98% (TLC)
동의어(들):
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩235,683
₩235,683
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩235,683
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
151.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩235,683
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride,
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
색상
white
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c1-8-4(7)5(6)2-3-5;/h2-3,6H2,1H3;1H
InChI key
CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate (Methyl-ACC) is a methylated 1-aminocyclopropanecarboxylate which is produced in plants by the enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase (ACC synthase).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)