A3227
Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe-NH2 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), lyophilized powder, PAR4 agonist
동의어(들):
AYPGKF-NH2, PAR4-AP
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe-NH2 trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
분석
≥98% (HPLC)
양식
lyophilized powder
색상
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C34H48N8O7.C2HF3O2/c1-21(36)31(46)41-27(19-23-12-14-24(43)15-13-23)34(49)42-17-7-11-28(42)33(48)38-20-29(44)39-25(10-5-6-16-35)32(47)40-26(30(37)45)18-22-8-3-2-4-9-22;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,8-9,12-15,21,25-28,43H,5-7,10-11,16-20,35-36H2,1H3,(H2,37,45)(H,38,48)(H,39,44)(H,40,47)(H,41,46);(H,6,7)/t21-,25-,26-,27-,28-;/m0./s1
InChI key
BGPJLFVICWHITH-HKJXYENISA-N
Amino Acid Sequence
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.