주요 문서
A2478
Sigma-Aldrich
APHA Compound 8
solid, ≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-(1-Methyl-4-phenylacetyl-1H-2-pyrrolyl)-N-hydroxy-2-propenamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩246,544
₩246,544
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩246,544
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H16N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
284.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩246,544
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
APHA Compound 8, ≥98% (HPLC), solid
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cn1cc(cc1\C=C\C(=O)NO)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H16N2O3/c1-18-11-13(10-14(18)7-8-16(20)17-21)15(19)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,10-11,21H,9H2,1H3,(H,17,20)/b8-7+
InChI key
UFQOXIMRSMFQRI-BQYQJAHWSA-N
생화학적/생리학적 작용
HDAC (histone deacetylase) inhibitor.
One of a class of aroyl pyrrole hydroxy amide (APHA) compounds showing histone deacetylase (HDAC) inhibition, Compound 8 is the most potent and HDAC class I-selective.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Seiji Kuroda et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 17, 612-621 (2020-04-18)
Non-toxic herpes simplex virus (HSV) vectors can be generated by functional deletion of all immediate-early (IE) genes, providing a benign vehicle with potential for gene therapy. However, deletion of multiple IE genes raises manufacturing concerns and thus limits clinical application