결합
alkaline phosphatase conjugate
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse
기술
direct ELISA: 1:15,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using human tonsil tissue
western blot (chemiluminescent): 1:40,000-1:80,000 using deecting β-Actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/mL)
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
면역원
애플리케이션
- direct enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)