분석
≥98%
양식
powder
mp
231 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-4(1-2-4)3(6)7;/h1-2,5H2,(H,6,7);1H
InChI key
WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GRIN1(2902) , GRINA(2907)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable