A023
2-(Methylthio)adenosine 5′-triphosphate tetrasodium salt hydrate
solid, ≥90%
동의어(들):
2-MeSATP, 2-Methylthio-ATP tetrasodium salt hydrate
About This Item
추천 제품
분석
≥90%
양식
solid
저장 조건
desiccated
색상
white
solubility
H2O: 13 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.)
εmax
15,100 at 274 nm
20,900 at 233.4 nm
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CSc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C11H18N5O13P3S.4Na/c1-33-11-14-8(12)5-9(15-11)16(3-13-5)10-7(18)6(17)4(27-10)2-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChI key
UEEFBRHXFDJPTA-KWIZKVQNSA-J
유전자 정보
human ... LPAR4(2846) , LTB4R(1241) , P2RY1(5028) , P2RY10(27334) , P2RY11(5032) , P2RY12(64805) , P2RY13(53829) , P2RY14(9934) , P2RY2(5029) , P2RY4(5030) , P2RY5(10161) , P2RY6(5031) , P2RY8(286530)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
주의사항
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable