주요 문서
A0222
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzoyl-Gly-Ala-Ala-Pro-Phe-Tyr(NO2)-Asp trifluoroacetate salt
≥90% (HPLC)
동의어(들):
Anthraniloyl-Gly-Ala-Ala-Pro-Phe-3-nitro-Tyr-Asp-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H49N9O14
Molecular Weight:
903.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
분석
≥90% (HPLC)
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
Fluorometric substrate for proline-specific endopeptidase.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)