주요 문서
8.14152
Sigma-Aldrich
trans-Stilbene
for synthesis
동의어(들):
trans-Stilbene, trans-1,2-Diphenylethylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩199,245
₩199,245
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩199,245
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=CHC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
180.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
203-098-5
NACRES:
NA.22
₩199,245
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
crystals
bp
306-307 °C/1013 hPa
mp
121-124 °C
solubility
0.00029 g/L
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
c2(ccccc2)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI key
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable