92591
DL-2,6-Diaminopimelic acid
≥95% (TLC)
동의어(들):
rac.-DAP, DL-α,ε-Diaminopimelic acid, DL-2,6-Diaminoheptanedioic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
DL-2,6-Diaminopimelic acid, ≥95% (TLC)
분석
≥95% (TLC)
양식
powder
SMILES string
OC([C@@H](N)CCC[C@H](N)C(O)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
GMKMEZVLHJARHF-WHFBIAKZSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
분석 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터