주요 문서
91257
Sigma-Aldrich
MTSEA Biotin-X
solubility: in DMSO, soluble
동의어(들):
2-((6-((Biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)ethyl methanethiosulfonate, MTSEA-Biotincap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H34N4O5S3
Molecular Weight:
494.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
crystals
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
solubility
DMSO: soluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
InChI
1S/C19H34N4O5S3/c1-31(27,28)30-12-11-21-17(25)8-3-2-6-10-20-16(24)9-5-4-7-15-18-14(13-29-15)22-19(26)23-18/h14-15,18H,2-13H2,1H3,(H,20,24)(H,21,25)(H2,22,23,26)/t14-,15-,18-/m0/s1
InChI key
PXMZUZLKVZKKHK-MPGHIAIKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Thiol-reactive reagent for labeling proteins at cysteine residues to study structure and function.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)