주요 문서
912
Sigma-Aldrich
Fast Red Violet LB Base Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solution
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
15 mg/mL
pH
<1.0
응용 분야
hematology
histology
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C14H13ClN2O/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)16)17-14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,16H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
OIDXADKOPPNJOB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Used as a kit component in Procedure 91 for the demonstration of specific esterase activity in peripheral blood smears or paraffin sections.
성분
Fast Red violet LB base, 15 mg/mL in 0.4 mol/L hydrochloric acid with stabilizer
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Doaa Ibrahim et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(6) (2019-06-20)
This study compares between different selenium forms (sodium selenite; SeS, selenomethionine; Met-Se or nano-Se) and levels on growth performance, Se retention, antioxidative potential of fresh and frozen meat, and genes related to oxidative stress in Ross broilers. Birds (n =