90446
Triethylene glycol monodecyl ether
BioXtra, ≥97.0% (GC)
동의어(들):
C10E3, Decyl triethylene glycol ether, Decyltriglycol, Polyoxyethylene (3) decyl ether
About This Item
추천 제품
설명
non-ionic
제품 라인
BioXtra
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
분자량
290.44 g/mol
refractive index
n20/D 1.449
density
0.936 g/mL at 20 °C (lit.)
양이온 미량물
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-18-13-15-20-16-14-19-12-10-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
UKODLHVFJRCQME-UHFFFAOYSA-N