주요 문서
88596
Sigma-Aldrich
Fluorescein-O′-acetic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
동의어(들):
FOAA, O′-(Carboxymethyl)fluorescein
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩226,751
25 MG
₩859,604
₩226,751
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩226,751
25 MG
₩859,604
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H14O7
CAS Number:
Molecular Weight:
390.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
₩226,751
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥90% (HPCE)
양식
powder
형광
λex 455 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
적합성
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)COc1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C22H14O7/c23-12-5-7-16-18(9-12)29-19-10-13(28-11-20(24)25)6-8-17(19)21(16)14-3-1-2-4-15(14)22(26)27/h1-10H,11H2,(H,24,25)(H,26,27)
InChI key
VQKDLLIKXLDPHW-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Fluorescent label which reacts with amines after activation to give isomerically homogeneous derivatives[1][2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
H Wang et al.
Analytical biochemistry, 281(1), 15-20 (2000-06-10)
A new amine-reactive derivatizing reagent, N-hydroxysuccinimidyl fluorescein-O-acetate (SIFA), was developed for catecholamine (CA) analysis in liquid chromatography. The reactivity of this reagent with the CAs norepinephrine (NE), epinephrine (E), and dopamine (DA) was investigated in detail. In aqueous methanol containing
Analytica Chimica Acta, 423, 77-77 (2000)