주요 문서
87528
Sigma-Aldrich
Nα-Benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-glycyl-L-arginine-4-nitroanilide
≥97.0% (HPLC), powder
동의어(들):
Bz-Ile-Glu-Gly-Arg-pNA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩841,232
₩841,232
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩841,232
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H43N9O9
CAS Number:
Molecular Weight:
697.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
₩841,232
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
Nα-Benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-glycyl-L-arginine-4-nitroanilide, ≥97.0% (HPLC)
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C32H43N9O9/c1-3-19(2)27(40-28(45)20-8-5-4-6-9-20)31(48)39-24(15-16-26(43)44)29(46)36-18-25(42)38-23(10-7-17-35-32(33)34)30(47)37-21-11-13-22(14-12-21)41(49)50/h4-6,8-9,11-14,19,23-24,27H,3,7,10,15-18H2,1-2H3,(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,45)(H,43,44)(H4,33,34,35)/t19-,23-,24-,27-/m0/s1
InChI key
ZYECEUZMVSGTMR-LBDWYMBGSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Possible involvement of kinins in muscle energy metabolism.
G Dietze et al.
Advances in experimental medicine and biology, 167, 63-71 (1984-01-01)