추천 제품
grade
technical
Quality Level
형태
powder
형광
λex 560 nm; λem 580 nm in chloroform
λex 560 nm; λem ~580 nm in chloroform
적합성
suitable for fluorescence
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S(Cl)(=O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C27H29ClN2O6S2/c1-5-29(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(30(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(28,31)32)17-26(23)38(33,34)35/h9-17H,5-8H2,1-4H3
InChI key
YERWMQJEYUIJBO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable