230162
Sulforhodamine B
Dye content 75 %
동의어(들):
Acid Red 52, Sulforhodamine B monosodium salt
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥73% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
구성
Dye content, 75%
기술
microbe id | staining: suitable
색상
brown to very dark brown
green to very dark green
solubility
methanol: 1 mg/mL
λmax
554 nm
ε (흡광계수)
≥85000 at 554-560 nm in 0.1 M NaOH in methanol at 0.005 g/L
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI key
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)