주요 문서
83462
Sigma-Aldrich
RBS 50 solution
concentrate
동의어(들):
RBS Detergent 50
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161900
NACRES:
NA.21
제품 83462은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
liquid
pH
11-12 (2% in H2O)
density
1.24 g/mL at 20 °C
일반 설명
RBS 50 solution is a special detergent for glass and instruments in chemical, biological, and biotechnology laboratories. It is suitable for use in ultrasonic baths and automatic washing machines for laboratory glassware.
애플리케이션
RBS 50 solution has been used as a detergent to clean fluorine-doped tin oxide (FTO) glass substrates.[1]
기타 정보
Sales restrictions may apply
법적 정보
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
관련 제품
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Enhanced performance of CH3NH3PbI3 perovskite solar cells via interface modification using phenyl ammonium iodide derivatives
Ghoreishi FS, et al.
Journal of Power Sources, 473, 228492-228492 (2020)