주요 문서
77404
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dideoxyadenosine 5′-triphosphate trilithium salt
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
ddATP-Li3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13Li3N5O11P3
CAS Number:
Molecular Weight:
492.98
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O11P3.3Li/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(24-7)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h4-7H,1-3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+;;;/m0.../s1
InChI key
ZTVIJXZPFNMGOR-PXJNTPRPSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 형태
aqueous solution (~10 mM)
호환 제품
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)