주요 문서
70718
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid
≥80%
동의어(들):
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5,000 acetic acid, O-(Carboxymethyl)-O′-methylpolyethylene glycol 5′000
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩279,125
25 G
₩2,692,998
₩279,125
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩279,125
25 G
₩2,692,998
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.25
₩279,125
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥80%
양식
powder
Ω-끝
carboxylic acid
α-끝
methoxy
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.