주요 문서
69057
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene
size: 200 nm
동의어(들):
Latex beads from PS
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩614,380
10 ML
₩1,042,507
₩614,380
예상 입고일2025년 2월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩614,380
10 ML
₩1,042,507
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
NACRES:
NA.32
₩614,380
예상 입고일2025년 2월 17일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
aqueous suspension
농도
10% (solids)
입자 크기
200 nm
density
1.05 g/cm3
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)