90768
동의어(들):
Latex beads from PS
90768-5ML
₩918,778
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
1 of 10
Supelco
72986
Micro particles based on polystyrene
Sigma-Aldrich
89904
43302
84135
79633
16435
434272
Polyethylene
59336
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
74491
90517
aqueous suspension
10% (solids)
150 μm std dev <4.5 μm
1.05 g/cm3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?
문서 라이브러리 방문
1 of 8
79807
74964
77006
Micro particles based on polymethacrylate
78462
95531