주요 문서
53180
Sigma-Aldrich
Hexyl β-D-glucopyranoside
≥98.0% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩328,657
₩328,657
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩328,657
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H24O6
CAS Number:
Molecular Weight:
264.32
Beilstein:
83239
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩328,657
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
non-ionic
분석
≥98.0% (TLC)
양식
solid
광학 활성
[α]/D −36 to −31°° in H2O
분자량
264.32 g/mol
기술
RNA extraction: suitable
hybridization: suitable
tissue culture: suitable
CMC
250 mM
SMILES string
CCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-3-4-5-6-17-12-11(16)10(15)9(14)8(7-13)18-12/h8-16H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
JVAZJLFFSJARQM-RMPHRYRLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Non-ionic detergent used for solubilizing membrane proteins[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
n-Alkyl-glucosides as detergents for the preparation of highly homogeneous bilayer liposomes of variable sizes ( 60-240 nm phi) applying defined rates of detergent removal by dialysis.
R A Schwendener et al.
Biochemical and biophysical research communications, 100(3), 1055-1062 (1981-06-16)