Key Documents
52046
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monohexadecyl ether
BioXtra, ≥99.0% (TLC)
동의어(들):
C16E6, Hexadecylhexaglycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)6OH
CAS Number:
Molecular Weight:
506.76
Beilstein:
1806735
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
설명
non-ionic
제품 라인
BioXtra
분석
≥99.0% (TLC)
형태
solid
분자량
506.76 g/mol
기술
electrophoresis: suitable
mp
39-40 °C
양이온 미량물
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-30-19-21-32-23-25-34-27-28-35-26-24-33-22-20-31-18-16-29/h29H,2-28H2,1H3
InChI key
UOFCAQWHTQFNHS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable