Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EP461, monoclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (484R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (484R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (484R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (484R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (484R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (484R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (484R-17)
vial of 25.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (484R-10-RUO)
vial of 25.0 mL pre-dilute ready-to-use (484R-10)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (484R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (484R-18-RUO)
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:50 (concentrated)
동형
IgG
제어
melanoma
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
nuclear
일반 설명
품질
- United States - IVD
- Canada - RUO
- European Union - IVD
- Japan - RUO
물리적 형태
제조 메모
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
기타 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)