주요 문서
4466004
Sigma-Aldrich
CYP450 Extended Panel - Starter Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩5,249,885
₩5,249,885
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩5,249,885
About This Item
UNSPSC 코드:
12161503
NACRES:
NA.24
₩5,249,885
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
기술
LC/MS: suitable
Quality Level
일반 설명
The SCIEX iChemistry® CYP450 Peptide Standards Extended Panel Human Induction Starter Kit provides a complete package for the analysis of seven human CYP450 isoforms (1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2E1, 3A4, 3A5) using MRM analysis. The kit contains a detailed protocol, instrument data acquisition methods, processing methods, LC column, stable isotope-labeled synthetic peptide standards, trypsin, and all buffers and reagents for 100 assays.
분석 메모
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit Extended Panel, please visit this Protocol link.
A Technical Note on the use of the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit Extended Panel is available at this Tech Note link.
법적 정보
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)