주요 문서
44365
Sigma-Aldrich
Baysilone® oil
viscosity ~1000 mPa.s,   neat(25 °C)
동의어(들):
α-(Trimethylsilyl)-ω-(trimethylsilyloxy) polydimethylsiloxane, Silicon oil Baysilone®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
양식
liquid
점도
~1000 mPa.s, neat(25 °C)
지질 유형
oils
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
100% polydimethylsiloxane with high and low temperature stability, good dielectric properties, low interfacial energy and chemical inertness
법적 정보
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2