주요 문서
4390731
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagent - 8PLEX 50U Bulk Pack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352204
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
저장 온도
−20°C
Quality Level
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Includes 8 tubes. Each tube contains 50 units of an individual 8-plex reagent. This product contains the reagents in the equivalent Sciex iChemistry® product 4393529.
분석 메모
To view the Protocol for the iTRAQ Reagents 8-plex Kit, please visit this Protocol link.
To view the Chemistry Quick Reference Card for the iTRAQ Reagents, please visit this Chemistry Quick Reference Card link.
법적 정보
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)