주요 문서
419-500
Sigma-Aldrich
Human Marrow Stromal Cell Growth Medium (500 ml)
Human Marrow Stromal Cell Growth Medium (500 ml)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩291,610
₩291,610
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩291,610
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.71
₩291,610
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
양식
liquid
유통기한
6 mo.
제조업체/상표
Cell Applications, Inc
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
All-in-one ready-to-use media
품질
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
제조 메모
contained in protocol
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
후기
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만