The gene sequence is considered proprietary.
추천 제품
생물학적 소스
fungus (Agaricus bisporus)
양식
powder
특이 활성도
≥4 U/mg
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
색상
deep brown
환경친화적 대안 카테고리
, Enabling
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[n]1(c(c(cc1C)C=O)C)CC
InChI
1S/C9H13NO/c1-4-10-7(2)5-9(6-11)8(10)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI key
NWDZDFOKSUDVJV-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable